Learn More
Trajan™ SGE™ Syringes for Rheodyne and Valco Valves
Square cut needle with no electrotaper
62.75 - 130.00
Specificatie
Naaldmeter 22 G
Diameter (Engels) buiten naald 0.028 in.
Diameter (metrisch) buiten naald 0.71 mm
Lengte (Engels) naald 2 in.
Producttype LC Manual Syringe with Needle
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Productcode Merk Volume (metrisch) Type verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Volume (metrisch) Type verbinding Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12766967
Bekijk documenten
Trajan™
005312
100 μL Removable
88.80
1 stuk
10197110
Bekijk documenten
Trajan™
005300
100 μl Vast
62.75
1 stuk
12756987
Bekijk documenten
Trajan™
007312
500 μL Removable
87.55
15258503
Bekijk documenten
Trajan™
008505
2.5 mL Removable
130.00
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
Square cut needle with no electrotaper
  • Needles are 2 in., 22 gauge, 0.028 in. O.D.
Specificatie
Specificatie
22 G
0.71 mm
LC Manual Syringe with Needle
Blunt
0.028 in.
2 in.
Ea.
Rheodyne and Valco Valves