Learn More
Trajan™ Carlo Erba On-Column Syringe
On-column syringes require the needle OD to be smaller than the ID of the capillary column with which it is used. For use with Carlo Erba products
102.00 - 149.00
Specificatie
Diameter (metrisch) buiten 0.23 mm
Producttype On Column Syringe
Lengte (metrisch) naald 75 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10626231
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Trajan™
000380
5 μL
149.00
1 stuk
10015510
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Trajan™
002500
10 μL
102.00
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Designed for on-column injections
Specificatie
Specificatie
0.23 mm
On Column Syringe
75 mm