Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
The injection size sets the injection volume
Merk:  SGE™ 007310
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15268493
  • 112.00 / 1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Gauge: 22
  • Needle Length: 5.08cm (2 in.)
  • Tip Style: LC
Specificatie
Specificatie
22 G
0.71 mm
2 in.
500R-LC
500 μL
Rheodyne and Valco Valves
0.028 in.
2 in.
Manual Syringe
Ea.
LC
Removable