Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
The injection size sets the injection volume
Merk:  SGE™ 008105
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10661793
  • 114.00 /
Beschrijving
Beschrijving
  • Gauge: 22
  • Needle Length: 5.08cm (2 in.)
  • Tip Style: LC
Specificatie
Specificatie
22 G
0.71 mm
2 in.
1MDR-LC-GT
1 mL
Rheodyne and Valco Valves
0.028 in.
2 in.
Manual Syringe
Ea.
LC
Removable