Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
96.45 - 115.00
Specificatie
Naaldmeter 23 G
Diameter (Engels) binnen naald 0.009 in.
Diameter (metrisch) binnen naald 0.24 mm
Diameter (Engels) buiten naald 0.024 in.
Diameter (metrisch) buiten naald 0.63 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Soort naaldpunt Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Soort naaldpunt Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13127946
Bekijk documenten
Trajan™
0355611
Ultra Smooth Hydrophilic, Cone
106.00
1 stuk
13157946
Bekijk documenten
Trajan™
0355621
Ultra Smooth Hydrophobic, Cone
115.00
1 stuk
13187946
Bekijk documenten
Trajan™
0355631
Ultra Smooth, Cone
96.45
1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specificatie
Specificatie
23 G
0.24 mm
0.63 mm
2.24 in.
1 Pk.
CTC PAL GC
0.009 in.
0.024 in.
Gas chromatography
Autosampler Syringe