Learn More
SemperIt™ Semperguard™ gepoederde latex beschermende handschoenen
Manufactured from high quality soft latex film, Semperguard™ Latex Powdered Protective Gloves are lightly powdered and have a microroughened outer surface.
Merk:  SemperIt™ 3000001418
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10680233
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Great donability, even in a humid environment
  • High-quality natural latex provides excellent comfort and fits the hand perfectly
  • Free from phthalates / softeners
  • Excellent value for money wherever powdered products are required
  • CE category III protective glove for complex risks, CE class I examination glove
  • Ideal for use with fatty foodstuff and other fatty substances
  • Tested and certified according to 1935/2004 - suitable for food contact
  • Convenient dispenser box holds 100 ambidextrous gloves (Size XL = 90 ct.)
Specificatie
Specificatie
CE klasse I, PPE categorie III
Glad van binnen, vingers met structuurafwerking aan de buitenkant
Ja
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Ja
Non-sterile
Textured
Gerold
Flat
Powdered Latex
Tested and certified according to 1935/2004
Natuurlijk
Fingertip Textured
Rubber
X-Large
0.2 mm
Geschikt voor voedselcontact
Dispenser box
90 per verpakking
240 mm