Learn More
SemperIt™ Semperguard™ poedervrije latex handschoenen met inwendige coating (IC)
Vervaardigd van hoogwaardige zachte latexfilm. Semperit™ Semperguard™ poedervrije latex handschoenen met inwendige coating (IC) zijn verkrijgbaar in een licht gepoederd en poedervrij model.
Merk: SemperIt™ 3000001292
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Vervaardigd van hoogwaardige zachte latexfilm en verkrijgbaar in een licht gepoederd of poedervrij model
- Licht gepoederd of poedervrij
- Het microscopisch ruw gemaakte buitenoppervlak zorgt voor een betere grip
- Poedervrije handschoenen hebben een synthetische binnencoating, wat het aantrekken vergemakkelijkt
- Voor zowel links- als rechtshandigen
- Gerolde rand
Specificatie
CE klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE categorie III | |
Natuurlijk | |
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik | |
Nee | |
Nr. | |
Geschikt voor voedselcontact | |
100 per verpakking | |
240 mm |
Glad van binnen, met structuurafwerking aan de buitenkant | |
Ja | |
Rubber | |
Large | |
0.24 mm | |
Gerold | |
18/14 MPa |