Learn More
Brady™ Self-laminating White Vinyl Wrap Around Wire and Cable Label Tape for M6/M7 Printers
Self-laminating vinyl material is ideal for wire and cable identification. Designed with a clear protective layer to cover the printed text, B-427 material provides superb protection from abrasion, dirt, oils, solvents, water and excess handling.
29.95 - 142.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Not Autoclavable
Certificeringen/conformiteit ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Type kleefmiddel Permanent Acrylic
Coating None
Kleur Clear, White
Meer specificaties weergeven
Producten 50
Produktcode Merk Dimensions (LxW) Voor gebruik met (apparatuur) Indeling Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Dimensions (LxW) Voor gebruik met (apparatuur) Indeling Hoogte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17821589
Bekijk documenten
Brady™
173691
0.75 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 19.05 mm
52.05
Pack of 750
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17879194
Bekijk documenten
Brady™
174532
0.75 x 0.25 in. M710, BMP71 Die-cut 19.05 mm
54.35
Pack of 750
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17878724
Bekijk documenten
Brady™
173429
0.75 x 0.5 in. M710, BMP71 Die-cut 19.05 mm
58.10
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17878274
Bekijk documenten
Brady™
174180
0.75 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 19.05 mm
62.75
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17878874
Bekijk documenten
Brady™
174660
0.75 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 19.05 mm
46.85
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17891689
Bekijk documenten
Brady™
173917
0.75 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 19.05 mm
44.45
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17818794
Bekijk documenten
Brady™
173403
1 x 0.75 in. M710, BMP71 Die-cut 25.4 mm
50.60
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17898194
Bekijk documenten
Brady™
174216
1 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 25.4 mm
54.70
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17829144
Bekijk documenten
Brady™
173353
1.5 x 0.75 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
56.60
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17809204
Bekijk documenten
Brady™
174267
1.5 x 0.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
61.15
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17838474
Bekijk documenten
Brady™
174208
1 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 25.4 mm
66.85
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17889044
Bekijk documenten
Brady™
173411
1 x 0.5 in. M710, BMP71 Die-cut 25.4 mm
61.90
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17818904
Bekijk documenten
Brady™
173399
1 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 25.4 mm
55.60
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17878464
Bekijk documenten
Brady™
174221
1 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 25.4 mm
75.05
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17821389
Bekijk documenten
Brady™
173694
1 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 25.4 mm
85.70
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17898744
Bekijk documenten
Brady™
174533
1 x 1.5 in. M710, BMP71 Die-cut 25.4 mm
89.50
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17801669
Bekijk documenten
Brady™
173914
1 x 1.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 25.4 mm
141.00
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17848784
Bekijk documenten
Brady™
174593
1.5 x 0.25 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
69.60
Pack of 750
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17828864
Bekijk documenten
Brady™
173362
1.5 x 0.5 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
75.75
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17899014
Bekijk documenten
Brady™
173345
1.5 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
71.75
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17888894
Bekijk documenten
Brady™
173337
1.5 x 1.5 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
73.35
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17878754
Bekijk documenten
Brady™
174651
1.5 x 1.75 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
85.70
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17889194
Bekijk documenten
Brady™
174534
1.5 x 2 in. M710, BMP71 Die-cut 38.1 mm
94.50
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17811699
Bekijk documenten
Brady™
173915
1.5 x 1.75 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
82.15
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17828734
Bekijk documenten
Brady™
174531
1.25 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 31.75 mm
61.90
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17868334
Bekijk documenten
Brady™
174275
1.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
77.40
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17838404
Bekijk documenten
Brady™
174283
1.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
79.30
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17851519
Bekijk documenten
Brady™
173780
1.5 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
66.65
Pack of 750
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17818404
Bekijk documenten
Brady™
174257
1.5 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
81.90
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17841609
Bekijk documenten
Brady™
173688
1.25 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 31.75 mm
35.05
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17841579
Bekijk documenten
Brady™
173689
1.25 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 31.75 mm
59.35
Pack of 250
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17831539
Bekijk documenten
Brady™
173700
1.5 x 2 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 38.1 mm
90.55
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17841589
Bekijk documenten
Brady™
173899
2.2 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 55.88 mm
29.95
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17881559
Bekijk documenten
Brady™
173900
2.625 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 66.68 mm
51.90
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17808304
Bekijk documenten
Brady™
174236
2.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 63.5 mm
57.55
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17881399
Bekijk documenten
Brady™
173716
2.5 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 63.5 mm
51.20
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17889204
Bekijk documenten
Brady™
173378
2.5 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 63.5 mm
42.70
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17829164
Bekijk documenten
Brady™
174640
3.15 x 1.938 in. M710, BMP71 Die-cut 80 mm
72.30
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17818224
Bekijk documenten
Brady™
173316
3.375 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 85.73 mm
47.85
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17818444
Bekijk documenten
Brady™
173894
3.15 x 1.938 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 80.01 mm
78.10
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17838304
Bekijk documenten
Brady™
174338
3.375 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 85.73 mm
39.55
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17801679
Bekijk documenten
Brady™
173703
4 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 101.6 mm
57.80
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17868214
Bekijk documenten
Brady™
174243
4 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 101.6 mm
54.95
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17848124
Bekijk documenten
Brady™
174285
4 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 101.6 mm
74.40
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17819024
Bekijk documenten
Brady™
174535
4 x 1.5 in. M710, BMP71 Die-cut 101.6 mm
60.35
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17858894
Bekijk documenten
Brady™
173335
4 x 1.5 in. M710, BMP71 Die-cut 101.6 mm
68.85
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17858984
Bekijk documenten
Brady™
173372
4 x 1 in. M710, BMP71 Die-cut 101.6 mm
50.85
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17829174
Bekijk documenten
Brady™
173332
6 x 1.5 in. M710, BMP71 Die-cut 152.4 mm
57.05
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17858214
Bekijk documenten
Brady™
174288
6 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Die-cut 152.4 mm
61.70
Pack of 50
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17861629
Bekijk documenten
Brady™
173696
50 ft. x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) Continuous 38.1 mm
142.00
1 roll
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • UL approved
  • Service temperature of -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Made of B-427 vinyl material
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear, White
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
No
-70°C to +70°C
0.102 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Matte
Single-side Printable
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
-94°F to +158°F
0.004 in.