Learn More
Masterflex™ Sanitary PVDF Clamps
Merk:  Masterflex™ 31811-03
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15352830
  • 117.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Clamp
Sanitary Fitting
138°C
1 Ea.
PVDF
63.5 mm