Learn More
Sand, White Quartz, Honeywell Fluka™
Purum p.a., powder
107.19 - 423.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14808-60-7
Moleculaire formule O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15697260
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
83340-1KG
1 kg Poly bottle
107.19
1 kg
15607270
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
83340-5KG
5 kg Poly bottle
423.75
5 kg
Beschrijving
Beschrijving
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Specificatie
2210°C
1710°C
White
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Odorless
Sand, white quartz
14808-60-7
Solid
SiO2
NONH for all modes of transport
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P314
missing translation for 'rtecsNumber' : 238-878-4
Productidentificatie
  • Sand, white quartz