Learn More
Salicylic Acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
66.23 - 128.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS 69-72-7
Moleculaire formule C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI Key YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC Name 2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10367170
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147700010
1 kg Plastic bottle
66.23
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10543504
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
147700025
2.5 kg Plastic bottle
128.64
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
69-72-7
138.12
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
338
2-hydroxybenzoic acid
C7H6O3
MFCD00002439
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CHEBI:16914
OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specificatie
Salicylic acid
158.0°C to 161.0°C
White
C7H6O3
10, 43
salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
OC(=O)C1=CC=CC=C1O
138.12
CHEBI:16914
≥99%
Authentic
69-72-7
211.0°C (20.0 mmHg)
99+%
MFCD00002439
15, 8469
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxybenzoic acid
338
138.12
157°C
Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Do not eat, drink or smoke when using this product.
Danger
Productidentificatie
  • Salicylic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.