Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, 99+%, produced by BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
66.83 - 777.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS 2627-86-3
Moleculaire formule C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00064406
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synoniem s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC Name (1S)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10378843
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371450500
50 g Glass bottle
66.83
10028911
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371452500
250 g Glass bottle
234.17
10512072
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
371450010
1 kg Glass bottle
777.87
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chiral derivatization reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
2627-86-3
121.18
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
75818
(1S)-1-phenylethanamine
C8H11N
MFCD00064406
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
CHEBI:35321
CC(C1=CC=CC=C1)N
Specificatie
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
-10.0°C
0.9400g/mL
71°C
99% min. (GC)
C6H5CH(CH3)NH2
MFCD00064406
09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
0.94
− 40.00
Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
CC(C1=CC=CC=C1)N
121.18
CHEBI:35321
99+%
2627-86-3
Colorless
187.0°C to 189.0°C
Authentic
C8H11N
1.5250 to 1.5270
12,II,587
13, 6054
−40.00 (20.00°C neat)
s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
(1S)-1-phenylethanamine
75818
121.18
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 220-098-
Productidentificatie
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.