Learn More
RUFY1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RUFY1
Concentration 0.31 mg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16881734
Afficher les documents
Proteintech
13498-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16871734
Afficher les documents
Proteintech
13498-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes a protein that contains a RUN domain and a FYVE-type zinc finger domain. The encoded protein binds to phosphatidylinositol-3-phosphate (PI3P) and plays a role in early endosomal trafficking, tethering and fusion through interactions with small GTPases including Rab4, Rab5 and Rab14. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Spécification
Spécification
RUFY1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8BIJ7, Q96T51
216724, 360521, 80230
RUFY1 Fusion Protein Ag4324
Primary
-20°C
RUFY1
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FYVE finger protein EIP1, La binding protein 1, Rab4 interacting protein, RABIP4, RUFY1, ZFYVE12
Rufy1
IgG
Antigen Affinity Chromatography