Learn More
RPLP0 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2A2E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen | RPLP0 |
---|---|
Kloon | 2A2E1 |
Concentratie | 1000 μg/mL |
Toepassingen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classificatie | Monoclonal |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
17669716
|
Proteintech
68056-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17659716
|
Proteintech
68056-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
RPLP0 Monoclonal antibody apecifically detetects RPLP0 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.Specificatie
RPLP0 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
BC009867 | |
RPLP0 | |
IgG1 | |
Protein G purification |
2A2E1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
6175 | |
RPLP0 fusion protein Ag1829 | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |