Learn More
Merck Millipore ROProtect C Chlorine Tablets
For sanitizing water purification equipment. ROProtect C Chlorine Tablets provide optimal sanitation and protection of reverse osmosis membranes.
Merk:  Merck Millipore ZWCL01F50
Produktcode. 15734845
  • 226.72 / 48 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
For sanitizing water purification equipment. ROProtect C Chlorine Tablets provide optimal sanitation and protection of reverse osmosis membranes.
  • White tablets
  • Supplied in bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • ROProtect C
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Zelfontledende stoffen en mengsels Type C & D
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H242-Brandgevaar bij verwarming.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
  • EUH044-Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P235-Koel bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: troclosene sodium, dihydrate, adipic acid
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen