Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Merk:  Thermo Scientific Chemicals 296570010
471.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal 1 kg
Verpakking Plastic Drum
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 13428498
  • 474.00 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
81-88-9
479.02
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
6694
[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
C28H31ClN2O3
MFCD00011931
Basic Violet 10, C.I. 45170
CHEBI:52334
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specificatie
Rhodamine B
Pure
≥98%
MFCD00011931
15, 8307
Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Authentic
[9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
6694
479.01
Pure
Vapor Pressure: Negligible
Green
Powder
210.0°C to 211.0°C
81-88-9
C28H31ClN2O3
19, V,8, 669
Basic Violet 10, C.I. 45170
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
[Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
479.02
CHEBI:52334
≥98%
Plastic Drum
>255°C
1 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Rhodamine B
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.