Learn More
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Repositionable vinyl cloth labels for use with Label Printer.
50.80 - 99.85
Specificatie
Beschrijving | BMP71 Label Printer Labels |
---|---|
Materiaal | Vinyl |
Etiketten per rij | 1 |
Produktcode | Merk | Kleur | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Lengte (metrisch) | Breedte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
12850099
|
Brady™
114750 |
White | 12.70 mm | 25.4 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11509463
|
Brady™
104291 |
White | 83.8 m | 9.53 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11573984
|
Brady™
114772 |
Yellow | 15.24 m | 50.8 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11504064
|
Brady™
114848 |
Yellow | 15.24 m | 12.70 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11569463
|
Brady™
104297 |
White | 9.1 m | 12.70 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11579463
|
Brady™
104298 |
White | 9.1 m | 25.4 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11785663
|
Brady™
114813 |
White | 25.40 mm | 38.10 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11563984
|
Brady™
114771 |
White | 15.24 m | 50.8 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11594054
|
Brady™
114847 |
White | 15.24 m | 12.70 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11765673
|
Brady™
114945 |
White | 25.4mm | 9.53 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11725683
|
Brady™
114801 |
Wit | 12.70 | 38.10 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11578604
|
Brady™
115131 |
White | 9.10 m | 48.26 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11549463
|
Brady™
104295 |
White | 83.8 m | 8.08 mm | N/A | N/A | N/A | ||
11508614
|
Brady™
115134 |
White | 15.24 m | 6.1 mm | N/A | N/A | N/A | ||
Beschrijving
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Specificatie
BMP71 Label Printer Labels | |
Vinyl | |
1 |