Learn More
Trajan™ Shimadzu Split Straight-Through Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
34.35 - 132.00
Specificatie
Lengte (metrisch) 95 mm
Diameter (metrisch) binnen 3.4 mm
Diameter (metrisch) buiten 5 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12904001
Bekijk documenten
Trajan™
092064
5/Pk.
132.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12914001
Bekijk documenten
Trajan™
09206401
1 Ea.
34.35
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Shimadzu instruments
Specificatie
Specificatie
95 mm
3.4 mm
5 mm