Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Crystal Violet
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
Merk: Thermo Scientific™ R40073
211.60 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
Thermo Scientific™ Remel Gram Crystal Violet is a primary stain in Gram stain procedures.
- For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
- Selected Gram stains are CE marked
Specificatie
Crystal Violet | |
Each | |
CE Marked | |
3.785 L |
Veiligheid en behandeling
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.