Learn More
REM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen REM2
Concentratie 0.44 mg/mL
Toepassingen Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16863955
Bekijk documenten
Proteintech
25371-1-AP-20UL
20 μL
145.00
16853955
Bekijk documenten
Proteintech
25371-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
Binds GTP saturably and exhibits a low intrinsic rate of GTP hydrolysis.
Specificatie
Specificatie
REM2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8IYK8
161253
REM2 Fusion Protein Ag21991
Primary
-20°C
REM2
0.44 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GTP binding protein REM 2, REM2
REM2
IgG
Antigen Affinity Chromatography