Learn More
Brechungsindex; zertifiziertes Referenzmaterial bei 20 °C, 25 °C und 30 °C (Nominaler RI-Wert 1,6556 bei 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, in manipulationssicheren Glasröhrchen, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Das Sortiment an Refractive Index Certified Reference Materials (CRMs) von Paragon Scientific bietet zertifizierte Werte für Brechungsindexmessungen bei 20 °C, 25 °C und 30 °C und deckt eine Vielzahl von Kalibrieranforderungen ab.
Marke:  Paragon Scientific PS-RI-10K
Artikelnummer. 16060272
  • 461.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Refractive Index Certified Reference Materials bei 20 °C, 25 °C und 30 °C
  • Zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie mit weltweit glaubwürdigen zertifizierten Daten
  • Alle Messungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Geringe Unsicherheit, gewährleistet maximale Genauigkeit der zur Verfügung stehen Daten und zuverlässige Ergebnisse
  • Erhältlich in manipulationssicheren 10 ml-Glasflaschen oder als Multipackung von 5 pro Material (enthält Satz Einweg-Pipetten)
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
5 x 10 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Refractive Index Certified Reference Material at 20°C, 25°C and 30°C (Nominal RI Value1.6556 at 25°C)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromonaphthalene
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.