Learn More
Redox standard solution, Jenway™
Protection and care for pH electrodes
Merk:  Jenway 90238-49
Type oplossing Redox Standard (200 mV)
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11470609
  • 231.00 / 500 ml
Beschrijving
Beschrijving
  • Storage solution for pH electrodes
  • 500mL bottle
Specificatie
Specificatie
pH Buffer
500 mL
Redox Standard (200 mV)