Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEOX2 Protein
A cDNA sequence encoding the MEOX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marque:  enQuireBio™ QP12677-10ug
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15901199
  • 222.00€ / 10µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
MEOX2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRKERTAF TKEQIRELEA EFAHHNYLTR LRRYEIAVNL DLTERQVKVW FQNRRMKWKR VKGGQQGAAA REKELVNVKK GTLLPSELSG IGAATLQQTG DSIANEDSHD SDHSSEHAHL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MEOX2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.