Learn More
RAB4A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen RAB4A
Concentratie 200 μg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16826683
Bekijk documenten
Proteintech
10347-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20 µL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16816683
Bekijk documenten
Proteintech
10347-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150 µL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
The RAB4A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB4A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB4A antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
RAB4A
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
200 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
5867