Learn More
Quinoline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
41.41 - 281.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 91-22-5
Moleculaire formule C9H7N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI Key SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC Name quinoline
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10032910
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221140050
5 g Glass bottle
41.41
10032920
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221141000
100 g Glass bottle
49.35
10419920
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221145000
500 g Glass bottle
122.29
13428478
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
221140025
2.5 kg Glass bottle
281.40
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
91-22-5
129.16
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
7047
quinoline
C9H7N
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
CHEBI:17362
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specificatie
Quinoline
91-22-5
Gray to Purple
237.0°C
Authentic
C9H7N
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
01,975; 02,356; 09,403
1.095
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
129.16
CHEBI:17362
99%
99%
-15.0°C
1.0950g/mL
101°C
98.5% min. (GC)
1.6230 to 1.6260
20,339
15,8185
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
quinoline
7047
129.16
Crystalline Mass, Flakes, Powder and/or Chunks
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause cancer.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful in contact with skin.
Toxic
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENT
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-051-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VA9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Quinoline
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Quinoline