Learn More
Quickfit™ adapter voor vacuümontvanger
Verplaats vloeistoffen tussen glazen containers onder vacuüm. QuickFit™-vacuümopvangadapter wordt geleverd met een zijarm voor eenvoudige aansluiting op vacuümlevering.
Merk:  Quickfit RA3/22/SC
56.56 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11382095
  • 59.25 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
19/26
5.51in.
Uitneembare kunststof schroefdraadconnector, uitloopsteel, zij-arm
Hoekadapter voor vacuümontvanger
Flexibele slang
140 mm
Pyrex-borosilicaatglas
19/26