Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips
Aangeboden in twee versies: vorkontwerp en springveerontwerp. Quickfit™ metalen klemmen voor platte flensverbindingen zijn ontworpen om corresponderend Quickfit™-glaswerk met platte flensverbindingen vast te zetten.
Merk: Pyrex™ JC75F
Beschrijving
Use with soxhlet extractors, flat flange lids and reaction vessels. Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips apply positive pressure to both surfaces with spring wire design.
- For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
- Stainless steel construction
Specificatie
Verbindingsclip | |
Voor platte flensboor, model EX5/75 Soxhlet, 75 mm | |
Spring wire design | |
75 mm |
Stainless Steel | |
Securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels | |
FG75 |