Learn More
Dreschel-flesopzetstuk voor gaswasfles
Conform BS 2461. Quickfit™-flesopzetstuk voor gaswasfles volgens Drechsel heeft afneembare kunststof connectoren voor eenvoudige aansluiting van een flexibele slang met een boring van 9 mm. Flesopzetstuk en gaswasfles moeten afzonderlijk worden besteld.
Merk:  Quickfit MF28/3/125/SC
34.09 EUR valid until 2025-07-13
Use promo code "24135" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11362055
  • 41.00 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Complies with BS 2461. Quickfit™ Dreschel Bottle Head for Gas Washing Bottle includes detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing. Bottle head and gas washing bottle should be ordered separately.
  • Complies with BS 2461
  • Dreschel type
  • With detachable plastic connectors for easy fitting of 9mm bore flexible tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Clear
Borosilicaatglas
1 per verpakking
Cylindrical
MF29/3/125
Yes
Kunststof schroefdraadconnector
Stem: 130mm
BS 2461
Kop voor gaswasfles volgens Drechsel
5.11 in.