Learn More
Miele™ Quarter Segment Test Tube Insert
Specificatie
Producttype | Quarter Segment Test Tube Insert |
---|---|
Diepte (metrisch) | 320 mm |
Breedte (metrisch) | 200 mm |
Aantal | 1 Each |
Specificatie
Quarter Segment Test Tube Insert | |
320 mm | |
200 mm | |
1 Each |