Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ semi-kwantitatieve teststroken cyanide
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
Merk:  Macherey-Nagel™ 91318
66.40 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 10711811
  • 68.10 / Pack of 100
Beschrijving
Beschrijving
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
  • Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
  • Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
  • Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specificatie
Specificatie
Wit tot violet
Bepaling van cyanide
100 per pak
3 min
Strip
0, 1, 3, 10, 30 mg/L CN-
30° C
Semi-kwantitatieve teststroken
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • QUANTOFIX Cyanide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: pyridine, chloramineT