Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ semi-kwantitatieve teststroken calcium
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
Merk: Macherey-Nagel™ 91324
67.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Rapid: most tests can be carried out in 10s to 120s
- Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
- Precise: color charts adjusted and checked using certified standard solutions
- Shelf life: 2. 5 years, store below 30°C
Specificatie
Geel tot rood | |
Bepaling van calcium | |
60 per pak | |
1 min |
Strip | |
0, 10, 25, 50, 100 mg/L Ca2+ | |
30° C | |
Semi-kwantitatieve teststroken |
Veiligheid en behandeling
- QUANTOFIX Calcium
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P390-Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide solution, hydrogen peroxide urea