Learn More
Pyruvic acid, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
28.54 - 437.18
Chemische identificatiekenmerken
CAS 127-17-3
Moleculaire formule C3H4O3
Molecular Weight (g/mol) 88.06
MDL-nummer MFCD00002585
InChI Key LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synoniem pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC Name 2-oxopropanoic acid
SMILES CC(=O)C(O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10562721
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
132140250
25 g Glass bottle
28.54
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10677292
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
132141000
100 g Glass bottle
57.60
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10051410
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
132145000
500 g Glass bottle
111.56
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10609273
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
132140025
2.5 kg Glass bottle
437.18
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
127-17-3
88.06
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
1060
2-oxopropanoic acid
C3H4O3
MFCD00002585
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
CHEBI:32816
CC(=O)C(O)=O
Specifications
Pyruvic acid
127-17-3
Amber or Colorless to Yellow
165.0°C
Authentic
C3H4O3
1.4260 to 1.4300
03, 608
15, 8135
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
2-oxopropanoic acid
1060
88.06
Extra Pure
98%
11.8°C
1.2500g/mL
82°C
98%
CH3COCO2H
MFCD00002585
01,974
1.25
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CC(=O)C(O)=O
88.06
CHEBI:32816
98%
Liquid
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-824-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UZ0829800
missing translation for 'tsca' : TSCA
Product Identifier
  • Pyruvic acid
Signal Word
  • Gevaar
Hazard Category
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Precautionary Statement
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.