Learn More
Pyridine, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
ACS Reagent,≥99.0%
81.87 - 458.27
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-86-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H5N |
Molecular Weight (g/mol) | 79.102 |
MDL-nummer | MFCD00011732 |
InChI Key | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 |
PubChem CID | 1049 |
ChEBI | CHEBI:16227 |
IUPAC Name | pyridine |
SMILES | C1=CC=NC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15685090
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360570-100ML |
100 mL | Glass Bottle |
81.87
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15605100
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360570-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
458.27
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
Chemische identificatiekenmerken
110-86-1 | |
79.102 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
1049 | |
pyridine |
C5H5N | |
MFCD00011732 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
CHEBI:16227 | |
C1=CC=NC=C1 |
Specificatie
Pyridine | |
-42°C | |
Colorless | |
115°C | |
17°C (62.6°F) | |
Unpleasant | |
C5H5N | |
10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C) | |
103233 | |
Completely miscible in water | |
C1=CC=NC=C1 | |
79.102 | |
CHEBI:16227 | |
≥99% |
8.8 (at 20°C) | |
110-86-1 | |
0.978g/mL at 25°C | |
1.8% to 12.4% (V) | |
899°F | |
Liquid | |
MFCD00011732 | |
UN1282 | |
azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717 | |
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine | |
1049 | |
79.1g/mol |
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Pyridine
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-809-9
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Pyridine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: pyridine