Learn More
Pyrex™ Tall form Berzelius Heavy Duty Beaker
Designed for longer life and increased user safety
86.60 - 135.00
Specificatie
Beschrijving Beaker
Materiaal Borosilicate Glass
Aantal 10/Pk.
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15787917
Bekijk documenten
Pyrex
1004-150
150 mL
86.60
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15797917
Bekijk documenten
Pyrex
1004-250
250 mL
127.00
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15707927
Bekijk documenten
Pyrex
1004-600
600 mL
135.00
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Designed for longer life and increased user safety
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • White graduations and marking spot
Specificatie
Specificatie
Beaker
Borosilicate Glass
10/Pk.