Learn More
Hoge Pyrex™ Berzelius-beker
Vervaardigd van Pyrex™-borosilicaatglas, voldoet aan ISO 3819 en DIN 12331. Pyrex™ hoge Berzelius-beker bevat witte schaalverdeling en markeerpunt voor eenvoudige inschatting van het volume bij donkere vloeistoffen. Integrale schenktuit voorkomt morsen tijdens het schenken.
Merk: Pyrex 1015/18D
Beschrijving
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Tall form with spout
- White graduations and marking spot
Specificatie
80 mm | |
Borosilicaatglas (type 1) | |
10 per verpakking | |
Ja | |
Wit |
600 ml | |
150 mm | |
Beker | |
ISO 3819, DIN 12331 |