Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle High-Temperature Caps, Open-Top
With drip-free pouring ring
45.96 - 94.64
Specificatie
Kleur Red
Materiaal PBT
Aantal per doos 10/Cs.
Aantal per verpakking 10/Pk.
Steriliteit Non-sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Draadmaat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Draadmaat (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17233474
Bekijk documenten
Corning™
1395-25HTSC
GL 25
45.96
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17263474
Bekijk documenten
Corning™
1395-32HTSC
GL 32
62.34
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11759455
Bekijk documenten
Corning™
1395-45HTSC
GL 45
94.64
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
Specificatie
Specificatie
Red
10/Cs.
Non-sterile
Open Top Cap
PBT
PBT
10/Pk.
Red
Storage bottle
High Temperature