Learn More
Pyrex™ Labware reservoirfles van polyethyleen
Breng vloeistoffen in een Sofnol-buret met eenvoudige knijpfles. De Pyrex™ Labware polyethyleen reservoirfles is een vervangend onderdeel voor de Sofnol-buret, autonullen, knijpklem, klasse B
Merk:  Pyrex 3299/04
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11333544
  • 14.65 /
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Polyethylene
  • Squeeze bottle
  • For use with Sofnol burette
  • Squeeze the bottle to fill the burette
  • Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burrette to zero
  • Used for liquid testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
500 ml
Sofnol-buret
Polyethyleen
Reservoirfles