Learn More
Pyrex™ conische glazen trechter met glazen regelaar
Vervaardigd van chemisch bestendig Pyrex™-borosilicaatglas. Pyrex™ conische glazen trechter met glazen regelaar wordt geleverd met glazen stop en verwisselbare regelaar van matglas. Conform ISO 4800 type 1-normen.
Merk: Pyrex 2190/06M
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Complies to ISO 4800 Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Specificatie
500 mL | |
ISO 4800 | |
24/29 |
Borosilicate Glass | |
Stopcock bore: 4mm | |
Separating funnel |