Learn More
Pyrex™ reagensflessen van borosilicaatglas
Bewaar reagentia, analytische standaarden en cultuumedia in deze reagensflessen van borosilicaatglas. Pyrex™-reagensflessen van borosilicaatglas zijn bestand tegen heteluchtsterilisatie tot 180 °C en hebben een uitstekende chemische bestendigheid.
Merk:  Pyrex 1515/20D
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15517690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
15,000 mL
Borosilicate Glass
Black
Yes
Yes
PTFE
60 mm
Screw Cap
Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
1/PK
ISO 4796-1
Autoclavable
460 mm
Phenolic
258 mm