Learn More
Pyrex™ reagensflessen van borosilicaatglas
Bewaar reagentia, analytische standaarden en cultuumedia in deze reagensflessen van borosilicaatglas. Pyrex™-reagensflessen van borosilicaatglas zijn bestand tegen heteluchtsterilisatie tot 180 °C en hebben een uitstekende chemische bestendigheid.
Merk: Pyrex 1515/02D
Beschrijving
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Specificatie
50 ml | |
Pyrex-borosilicaatglas | |
Zwart | |
Ja | |
Ja | |
Met PTFE bekleed | |
25 mm | |
Schroefdop |
Ideaal voor de opslag van reagentia, analytische standaarden en cultuurmedia, etc. | |
10/PK | |
ISO 4796-1 | |
Ja | |
80 mm | |
Fenolisch | |
43 mm |