Learn More
Pyrex™ reagensflessen van borosilicaatglas
Bewaar reagentia, analytische standaarden en cultuumedia in deze reagensflessen van borosilicaatglas. Pyrex™-reagensflessen van borosilicaatglas zijn bestand tegen heteluchtsterilisatie tot 180 °C en hebben een uitstekende chemische bestendigheid.
Merk:  Pyrex 1515/18D
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11357854
  • 264.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
10,000 mL
Borosilicate Glass
Black
Yes
Yes
PTFE
60 mm
Screw Cap
Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
1/PK
ISO 4796-1
Autoclavable
395 mm
Phenolic
227 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen