Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Non-vacuum Desiccator Cover
Made of Borosilicate glass
130.00 - 149.00
Specificatie
Producttype Spare Cover
Materiaal Borosilicate Glass
Voor gebruik met (toepassing) for drying under atmospheric pressure
Voor gebruik met (apparatuur) Non-vacuum desiccator
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11975849
Bekijk documenten
Pyrex
1590/04D
Flange: 170 mm
130.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11925859
Bekijk documenten
Pyrex
1591/04D
Flange: 220 mm
149.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Made of Borosilicate glass
Spare cover for non-vacuum desiccator
Specificatie
Specificatie
Spare Cover
Borosilicate Glass
for drying under atmospheric pressure
Non-vacuum desiccator