Learn More
Pyrex™ kristalliseerschaaltjes van borosilicaatglas
Herbruikbare schalen van borosilicaatglas met stevige randen zijn ideaal voor opslag en kristallisatie.
Merk:  Pyrex 1470/01M
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15241459
Beschrijving
Beschrijving
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
DIN 12337
60 mL
Round
For use up to 400°C
52 mm
Flat
Borosilicate Glass
Crystallizing Dish
35 mm