Learn More
Pyrex™ ronde mediumflessen van borosilicaatglas, bruingeel, zonder dop
Bewaar lichtgevoelige materialen in deze geelbruine, glazen mediumflessen. Pyrex™ geelbruine, ronde mediumflessen van borosilicaatglas zijn vervaardigd van bruingeel-gecoat borosilicaatglas en zijn uv-absorberend tot 500 nm.
Merk: Pyrex 1519/06
Beschrijving
Store light sensitive materials in these amber glass media bottles. PyrexTM Amber Borosilicate Glass Round Media Bottles are manufactured from amber-coated borosilicate glass and UV absorbent up to 500nm.
- Bottles only
- Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specificatie
250 ml | |
Bruingeel | |
Borosilicaatglas | |
ISO 3585 | |
Ja | |
Rond | |
Media Bottle | |
70 mm |
8.5 oz. | |
Opslag van lichtgevoelige materialen | |
1/Pk | |
Nee | |
Breed | |
138 mm | |
5.4 in. |