Learn More
Pyrex™ glazen Buchner-filtertrechter, diameter 60 mm
Vervaardigd van chemisch bestendig Pyrex™-borosilicaatglas. De Pyrex™ glazen Büchner-filtertrechter van 60 mm heeft een integrale, gesinterde glazen schijf die eveneens is gemaakt van Pyrex™-glas. Hoge bestendigheid tegen de meeste corrosieve middelen en heeft geen filterpapier nodig.
471.00 - 995.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 125 ml
Diameter (metrisch) steel 13 mm
Materiaal Pyrex™-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
Hoogte (metrisch) 180 mm
Voor gebruik met (toepassing) Voor eenvoudige filtratie van oplossingen
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Poreusheid Poriegrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poreusheid Poriegrootte Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12613222
Bekijk documenten
Pyrex
3700/02
1 100 tot 160 μm
476.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11317994
Bekijk documenten
Pyrex
3700/04
2 40 tot 100 μm
476.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11900955
Bekijk documenten
Pyrex
3700/01
0 160 tot 250 μm
471.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11981025
Bekijk documenten
Pyrex
3700/06
3 16 tot 40 μm
476.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12643222
Bekijk documenten
Pyrex
3700/08
4 10 tot 16 μm
474.00
5 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15567710
Bekijk documenten
Pyrex
3700/10
5 1.0 to 1.6μm
995.00
10 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass. Pyrex™ 60mm Glass Büchner Filter Funnnel includes an integral sintered glass disc also constructed with Pyrex™ glass. High resistance to most corrosive agents, and does not require filter papers.
  • Uitgebreide reeks Büchner-filtertrechters met integrale gesinterde glazen schijf
  • Schijf en trechterbody gemaakt van chemisch resistent Pyrex™-glas
  • Voor handige filtratie van oplossingen - Geen filterpapier vereist - Uiterst resistent tegen de meeste corrosieve reagentia waaronder ammoniak en geconcentreerd zwavelzuur
  • Keuze uit schijfdiameter en -poreusheid
Specificatie
Specificatie
125 ml
Pyrex™-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
Voor eenvoudige filtratie van oplossingen
Geïntegreerde filterplaat, gesinterde glazen schijf
13 mm
180 mm
60 mm
100 mm