Learn More
Pyrex™ glazen Buchner-filtertrechter, diameter 40 mm
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass. Pyrex™ 40mm Glass Büchner Filter Funnnel includes an integral sintered glass disc also constructed with Pyrex™ glass. High resistance to most corrosive agents, and does not require filter papers.
231.00 - 488.00
Specificatie
Inhoud (metrisch) 80 ml
Diameter (metrisch) steel 8 mm
Materiaal Pyrex-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
Hoogte (metrisch) 170 mm
Diameter (metrisch) schijf 40 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Poriegrootte Poreusheid Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poriegrootte Poreusheid Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12673212
Bekijk documenten
Pyrex
3630/02
100 tot 160 μm 1 Geïntegreerde filterplaat, gesinterde glazen schijf
236.00
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12683212
Bekijk documenten
Pyrex
3630/04
40 tot 100 μm 2 Geïntegreerde filterplaat, gesinterde glazen schijf
236.00
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11991548
Bekijk documenten
Pyrex
3630/06
10 tot 16 μm 3 Geïntegreerde filterplaat, gesinterde glazen schijf
236.00
Toevoegen aan winkelmandje
12603222
Bekijk documenten
Pyrex
3630/08
10 tot 16 μm 4 Geïntegreerde filterplaat, gesinterde glazen schijf
245.44
Toevoegen aan winkelmandje
12692132
Bekijk documenten
Pyrex
3630/01
160 to 250μm 0 Integral sintered Glass discs
231.00
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12602142
Bekijk documenten
Pyrex
3630/10
1.0 to 1.6μm 5 Integrated filter plate sintered Glass disc
488.00
5 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Comprehensive range of Büchner filter funnels with integral sintered glass discs
  • Disc and funnel body manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • For convenient filtration of solutions - No filter papers required - Highly resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulfuric acid
  • Choice of disc diameters and porosities
Specificatie
Specificatie
80 ml
Pyrex-borosilicaatglas, Borosilicate Glass
40 mm
Buchner-filtertrechter
8 mm
170 mm
100 mm