Learn More
Masterflex™ PVDF T Connector
Specificatie
Materiaal PVDF
Min. Operating Temperature (Metric) -62°C
Vorm T
Max. Operating Temperature (Metric) 129°C
Producttype T-Connector
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
PVDF
T
T-Connector
-62°C
129°C