Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Geslepen verbindingshuls zonder klemkraag, PTFE
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
35.36 - 62.40
Specificatie
Materiaal PTFE
Producttype Ground Joint Sleeve
Aantal 10Pack
Temperatuurbereik (metrisch) –200 to 260°C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Standaard conische verbinding nr. Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Standaard conische verbinding nr. Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10468253
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
01101519
NS 19/26
35.36
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10541775
Bekijk documenten
Lenz Laborglasinstrumente™
01101529
NS 29/32
62.40
Pack of 10
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 50μm thickness
  • Simplifies use of joint clips
  • Fits like a second skin without adding bulk
Specificatie
Specificatie
PTFE
Ground Joint Sleeve
10Pack
–200 to 260°C