Learn More
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Ideal for obtaining surface samples from a wide range of liquids. Sampling Systems™ PTFE Dippers are quick and easy to use.
76.15 - 283.00
Specificatie
Producttype | Dipper |
---|---|
Materiaal | PTFE |
Voor gebruik met (toepassing) | Sampling Liquid |
Temperatuur (metrisch) | Up to 280°C |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Type handgreep | Lengte (metrisch) handgreep | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Type handgreep | Lengte (metrisch) handgreep | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
15839361
|
Sampling Systems™
5100A-10 |
10 mL | Fixed | 155 mm | 25 mm |
76.15
1 stuk |
|
||
15849361
|
Sampling Systems™
5100A-100 |
100 mL | Removable | 600 mm | 55 mm |
178.00
1 stuk |
|
||
15859361
|
Sampling Systems™
5100A-1000 |
1000 mL | Removable | 600 mm | 105 mm |
283.00
1 stuk |
|
||
15869361
|
Sampling Systems™
5100A-250 |
250 mL | Removable | 600 mm | 70 mm |
217.00
1 stuk |
|
||
15879361
|
Sampling Systems™
5100A-500 |
500 mL | Removable | 600 mm | 80 mm |
250.00
1 stuk |
|
||
Beschrijving
- PTFE is very durable and is resistant to chemical attack
- PTFE product contact parts
- Screw-in extension rods to increase the handle length
- Suitable for use up to 280°C (400°F)
Specificatie
Dipper | |
PTFE | |
Sampling Liquid | |
Up to 280°C |