Learn More
Fisherbrand™ PTFE Conical Joint Clamps
Use as a safe solution to clamping glass joints. The PTFE conical joint clamps include an encapsulated steel spring.
Merk: Fisherbrand™ 030.045.1
Beschrijving
PTFE slijpstukklemmen zijn chemisch inert en bestand tegen chemicaliën. Temperatuurbestendig, behouden sterkte tot 280°C (480°F). Vervaardigd van zuiver PTFE, met volledig omhulde stalen veren. Ze kunnen met de hand worden aangepast en zijn geschikt voor standaard glazen verbindingsstukken.
Specificatie
Conical | |
PTFE-slijpstukklem | |
Standaard glazen verbindingsstuk maat 45 |
2 per pak | |
PTFE-encapsulated Steel Spring | |
Wit |